Learn More
4-Fluoroanisole, TRC
Code produit 30397863
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30397863 25 g -
30406969 10 g -
30393675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30397863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58768025G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-60-9
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Synonyme 1-Fluoro-4-methoxybenzene, 4-Fluoro-1-methoxybenzene, 4-Fluoromethoxybenzene, 4-Fluorophenyl Methyl Ether, 4-Methoxyfluorobenzene, 4-Methoxyphenyl Fluoride, NSC 4672, p-Fluoroanisole, p-Fluoromethoxybenzene, p-Fluorophenyl Methyl Ether, p-Methoxyfluorobenzene
SMILES COc1ccc(F)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroanisole
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Poids de la formule 126.0481