Learn More
4-Fluoroanisole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoroanisole |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| Poids de la formule | 126.0481 |