Learn More
4-fluorobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10533901
Marque: Thermo Scientific Acros 156150500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-57-4
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.11
Numéro MDL MFCD00003378
Clé InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
CID PubChem 68023
Nom IUPAC 4-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzaldehyde
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 181.0°C (758.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5195 to 1.5215
Quantité 50 mL
Beilstein 07, I, 132
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
Poids de la formule 124.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.