Learn More
4-fluorobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605022 250 mL Flacon en verre 250mL
10533901 50 mL Flacon en verre 50mL
10339093 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10605022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156152500
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-57-4
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.11
Numéro MDL MFCD00003378
Clé InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
CID PubChem 68023
Nom IUPAC 4-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzaldehyde
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 181.0°C (758.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5195 to 1.5215
Quantité 250 mL
Beilstein 07, I, 132
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
Poids de la formule 124.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.