Learn More
4-fluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478326 25 g 25g
11488326 100 g 100g
11498326 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15383.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
4-Fluorobenzaldehyde is used in the preparation of pyrazolopyridine derivative, which finds application as mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor. It also serves as a synthetic intermediate in the preparation of pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation du dérivé de la pyrazolopyridine, qui trouve son application comme inhibiteur de la protéine kinase activée par le mitogène (MAPK). Il sert également d’intermédiaire synthétique dans la préparation de composés pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-57-4
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.114
Numéro MDL MFCD00003378
Clé InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
CID PubChem 68023
Nom IUPAC 4-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzaldehyde
Point de fusion -10°C
Densité 1.175
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 385857
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 124.11
Pourcentage de pureté 98%