Learn More
4-Fluorobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30389441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5885155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
Formule moléculaire C7H5FO
Quantité 5 g
Synonyme NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Fc1ccc(C=O)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 124.11
Poids de la formule 124.0324