Learn More
4-Fluorobenzènesulfonamide, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402208 250 mg 250mg
15482198 1 g 1g
15492198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55834.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 402-46-0 | C6H6FNO2S | 175.177 g/mol
4-Fluorobenzenesulfonamide, is used to produce bis-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-amine with 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride at temperature of 55 - 60. This reaction will need reagent OH-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorobenzènesulfonamide est utilisé pour produire du bis-(4-fluoro-benzènesulfonyl)-amine avec du 4-fluoro-benzènesulfonyl à une température de 55 à 60. Cette réaction nécessite le réactif OH-
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-46-0
Formule moléculaire C6H6FNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 175.177
Numéro MDL MFCD00025384
Clé InChI LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzenesulfonamide, 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-fluorobenzene-1-sulfonamide, p-fluorobenzenesulphonamide, 4-flourobenzenesulfonamide, 4-fluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-fluoro, benzenesulfonamide, 4-fluoro, pubchem2167, acmc-1acsj
CID PubChem 120231
Nom IUPAC 4-fluorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzenesulfonamide
Point de fusion 124°C to 127°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté ≥98%