Learn More
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337216 100 g 100g
11327216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07299.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-88-2
Formule moléculaire C6H4ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.60
Numéro MDL MFCD00007438
Clé InChI BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 9588
Nom IUPAC 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 86°C to 87°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2091633
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 98%