Learn More
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 349-88-2 |
| Formule moléculaire | C6H4ClFO2S |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.61 |
| Poids de la formule | 193.9605 |