Learn More
Acide 4-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418096 25 g 25g
11428096 100 g 100g
11438096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14129.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-fluorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau chaude, le méthanol et l’éther. Très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-22-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.113
Numéro MDL MFCD00002530
Clé InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
CID PubChem 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nom IUPAC Acide 4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic acid
Point de fusion 183°C to 187°C
Densité 1.47
Quantité 25 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzoic acid