Learn More
Acide 4-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438096 500 g 500g
11418096 25 g 25g
11428096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14129.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-fluorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau chaude, le méthanol et l’éther. Très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-22-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.113
Numéro MDL MFCD00002530
Clé InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
CID PubChem 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nom IUPAC Acide 4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic acid
Point de fusion 183°C to 187°C
Densité 1.47
Quantité 500 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 98%