Learn More
Acide 4-fluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606362 25 g Flacon en plastique -
10041680 100 g Flacon en plastique 100g
10579043 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156160250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-22-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Numéro MDL MFCD00002530
Clé InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
CID PubChem 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nom IUPAC Acide 4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 187.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire FC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 333
Merck Index 15, 4203
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.