Learn More
Acide 4-fluorobenzoïque, TRC
Code produit 30406822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406822 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF596805500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Quantité 500 mg
Synonyme NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Poids de la formule 140.0274