Learn More
Acide 4-fluorobenzoïque, TRC
Code produit 30404595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404595 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5968052.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Quantité 2.5 g
Synonyme NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Poids de la formule 140.0274