Learn More
4-Anhydride fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466347 5 g 5g
15456347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33527.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25569-77-1 | C14H8F2O3 | 262.21 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25569-77-1
Formule moléculaire C14H8F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 262.21
Numéro MDL MFCD00425938
Clé InChI BBLXFRIGTQYGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzoic anhydride, p-fluorobenzoic anhydride, benzoic acid, p-fluoro-, anhydride, benzoic acid, 4-fluoro-, anhydride, 4-fluorobenzoicanhydride, 4-fluorophenyl anhydride #, bis p-fluorobenzoic anhydride, 4-fluorobenzoic acid, anhydride, 4-fluorobenzoyl 4-fluorobenzoate, 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
CID PubChem 579438
Nom IUPAC 4-fluorobenzoyl 4-fluorobenzoate
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoic anhydride
Point de fusion 111°C to 115°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 262.21
Pourcentage de pureté 97%