Learn More
4-Fluorobenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499123 25 g 25g
11409133 100 g 100g
11419133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11185.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-83-5
Formule moléculaire C13H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Numéro MDL MFCD00000352
Clé InChI OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
CID PubChem 67663
Nom IUPAC (4-fluorophényl)-phénylméthanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzophenone
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 130°C to 132°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1869800
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 97%