Learn More
4-Fluorobenzophenone 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10493765 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10493765 10 g Flacon en verre 10g
10071000 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493765 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119380100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 345-83-5
Formule moléculaire C13H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Numéro MDL MFCD00000352
Clé InChI OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
CID PubChem 67663
Nom IUPAC (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43°C to 50°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4COC6H5
Quantité 10 g
Beilstein 07, I, 226
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.