Learn More
4-Fluorobenzophénone, TRC
Code produit 30404427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF588580100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Formule moléculaire C13H9FO
Quantité 100 g
Synonyme (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (4-fluorophényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Poids de la formule 200.0637