Learn More
4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10246630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246630 5 g Flacon en verre 5g
10419690 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-44-8
Formule moléculaire C7H4F4
Poids moléculaire (g/mol) 164.103
Numéro MDL MFCD00000399
Clé InChI UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
CID PubChem 67873
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzotrifluoride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -41.7°C
Couleur Incolore
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 105.0°C
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4004 to 1.4024
Quantité 5 g
Beilstein 05, III, 680
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorobenzotrifluoride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.