Learn More
4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzotrifluoride |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -41.7°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.2900g/mL |
| Point d’ébullition | 102.0°C to 105.0°C |
| Point d’éclair | <1°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Show More |