Learn More
4-Fluorobenzotrifluorure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455363 25 g 25g
11441013 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13377.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-44-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
4-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2?-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2?-biphenol, (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake and 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorobenzotrifluorure a été utilisé dans la synthèse du 2,2′-bis(trifluorométhylphénoxy)biphényle via une réaction de substitution aromatique nucléophile avec du 2,2′-biphénol, de la (S)-fluoxétine, un puissant inhibiteur de l’absorption de sérotonine neuronale et les dérivés d’aminométhyltétrahydronaphtalène substitués par le 1-aryloxy-2.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-44-8
Formule moléculaire C7H4F4
Poids moléculaire (g/mol) 164.103
Numéro MDL MFCD00000399
Clé InChI UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
CID PubChem 67873
Nom IUPAC 1-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzotrifluoride
Point de fusion -42°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Indice de réfraction 1.401
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1909390
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté ≥98%