Learn More
4-fluorobenzoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzoylacetonitrile |
| Point de fusion | 84°C to 88°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide. |
| Poids de la formule | 163.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |