Learn More
4-fluorobenzoylacétonitrile, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10480578 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10480578 1 g 1g
10186107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480578 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 4640-67-9
Formule moléculaire C9H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00662062
Clé InChI LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
CID PubChem 2783172
Nom IUPAC 3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoylacetonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86.0°C to 87.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.