Learn More
4-Fluorobenzoylacétonitrile, TRC
Code produit 30397280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397280 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58830525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-67-9
Formule moléculaire C9H6FNO
Quantité 25 g
Synonyme 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
Nom IUPAC 3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Poids de la formule 163.0433