Learn More
4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4-amine, CDN
Code produit 30311425
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311425 0.25 g 0.25g
30314971 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30311425 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64540.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzylamine-2,3,5,6-D4
CAS 1219798-96-5
Formule moléculaire C7 D4 H4 F N
Quantité 0.25 g
Synonyme 4-Fluorobenzylamine-2,3,5,6-D4, 4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4-amine, 4-Fluorobenzene-2,3,5,6-methanamine, (4-Fluorophenyl-d4)methanamine, 4-Fluorobenzylamine-d4, p-Fluorobenzylamine-d4
Formule InChI InChI=1 S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H,5,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(CN)c([2 H])c([2 H])c1F
Nom IUPAC (2,3,5,6-tétradeutéro-4-fluorophényl)méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 129.1682
Poids de la formule 129.0892 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.