Learn More
4-bromure de fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712051 5 g Flacon en verre 5g
10398570 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197970050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-46-1
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.03
Numéro MDL MFCD00000359
Clé InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
CID PubChem 68021
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-fluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzyl bromide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5170g/mL
Point d’ébullition 85.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2Br
Indice de réfraction 1.5464 to 1.5484
Quantité 5 g
Beilstein 05, II, 238
Gravité spécifique 1.517
Poids de la formule 189.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.