Learn More
4-bromure de fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzyl bromide |
| Densité | 1.53 |
| Point d’ébullition | 84°C to 85°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | 66°C (150°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.547 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 636507 |
| Poids de la formule | 189.03 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.