Learn More
Bromure de 4-fluorobenzyle, TRC
Code produit 30389452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389452 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5886105G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Formule moléculaire C7H6BrF
Quantité 5 g
Synonyme 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(CBr)cc1
Nom IUPAC 1-(brométhyl)-4-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 189.02
Poids de la formule 187.9637