Learn More
Bromure de 4-fluorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Formule moléculaire | C7H6BrF |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CBr)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(brométhyl)-4-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.02 |
| Poids de la formule | 187.9637 |