Learn More
4-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347640 25 g Flacon en verre 25g
15780819 100 g Flacon en verre 100g
11975241 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10347640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171950250
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-75-0
Clé InChI IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
CID PubChem 67326
Nom IUPAC (4-fluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 183.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H8FN
Formule linéaire FC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5117
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.09
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.