Learn More
4-Fluorobenzylamine, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412867
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412867 10 g 10g
11422867 50 g 50g
11432867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15486.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluorobenzylamine sert d’agent de blocage du canal de potassium. Elle est utilisée dans la synthèse de nouveaux chélates de tris-fer(III) des ligands 3-Hydroxy-4-pyridinone. Elle réagit avec les groupes α et γ-carboxyle de l’acide folique pour produire du folate2 marqué 18F. Il s’agit d’un bloc de construction important pour la synthèse des composés marqués 18F.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec un agent oxydant, l’air, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-75-0
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.146
Numéro MDL MFCD00008120
Clé InChI IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
CID PubChem 67326
Nom IUPAC (4-fluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzylamine
Densité 1.095
Point d’ébullition 182°C to 183°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.513
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 636501
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté ≥98%