Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzylzinc chloride |
| Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 312693-07-5 |
| Formule moléculaire | C7H6ClFZn |
| Numéro MDL | MFCD01319879 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Synonyme | zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride |
| Clé InChI | HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+] |
| Afficher plus |