Learn More
Acide 4’-fluorobiphényle-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15481619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481619 250 mg 250mg
15461619 1 g 1g
15471619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64421.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140369-67-1
Formule moléculaire C12H10BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.02
Numéro MDL MFCD08544387
Clé InChI KHMFYFVXTICBEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorophenyl phenylboronic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4'-fluoro-4-biphenylboronic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 4-4-fluorophenyl phenylboronicacid, 4'-fluorobiphenyl-4-boronic acid, boronic acid,b-4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, akos brn-1038, pubchem11575
CID PubChem 14985212
Nom IUPAC Acide [4-(4-fluorophényl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 8689987
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide