Learn More
4-fluorobiphényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317166 5 g 5g
11307166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07170.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 324-74-3
Formule moléculaire C12H9F
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00011650
Clé InChI RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
CID PubChem 9461
Nom IUPAC 1-fluoro-4-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobiphenyl
Point de fusion 72°C to 76°C
Point d’ébullition 253°C
Quantité 5 g
Beilstein 2042410
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté ≥97%