Learn More
Acide 4-fluorocinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422708 5 g 5g
11432708 25 g 25g
11442708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16707.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-32-5
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.151
Numéro MDL MFCD00004395
Clé InChI ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
CID PubChem 1530234
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-fluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorocinnamic acid
Point de fusion 208°C to 210°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2613441
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté ≥98%