Learn More
Acide 4-fluorocinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656442 25 g Flacon en verre 25g
10646442 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207110250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-32-5
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.15
Numéro MDL MFCD00004395
Clé InChI ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
CID PubChem 1530234
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-fluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorocinnamic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 207.0°C to 210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH=CHCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, II, 395
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorocinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.