Learn More
Éther de 4-fluorodiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439327 5 g 5g
11449327 25 g 25g
11459327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21380.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330-84-7
Formule moléculaire C12H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 188.20
Numéro MDL MFCD00055239
Clé InChI AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
CID PubChem 67614
Nom IUPAC 1-Fluoro-4-phénoxybenzène
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorodiphenyl ether
Indice de réfraction 1.557
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.2
Pourcentage de pureté 99%