Learn More
4-fluoroindole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665125 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397650010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroindole
CAS 387-43-9
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C
Couleur Cuivré à Jaune
Point d’ébullition 90°C (0.4 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6FN
Numéro MDL MFCD00055992
Quantité 1 g
Synonyme 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
Clé InChI ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Nom IUPAC 4-fluoro-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
CID PubChem 2774502
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoroindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.