Learn More
4-fluoroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482428 250 mg 250mg
15462428 1 g 1g
15472428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56011.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 387-43-9
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.141
Numéro MDL MFCD00055992
Clé InChI ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
CID PubChem 2774502
Nom IUPAC 4-fluoro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroindole
Point de fusion 30°C to 32°C
Point d’ébullition 90°C (0.4 mmHg)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 97%