Learn More
4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31431353
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31431353 1 g
31417235 100 g
31421060 5 g
31414624 10 g
31425788 25 g
31415396 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31431353 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108091g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
CAS 652-39-1
Formule moléculaire C8H3FO3
Numéro MDL MFCD00039696
Quantité 1 g
SMILES O=C1OC(C2=C1C=CC=C2F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Pourcentage de pureté 97%