Learn More
4’-Fluoroisobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341969 5 g 5g
11331969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26036.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26393-91-9
Formule moléculaire C10H11FO
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD04038305
Clé InChI MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
CID PubChem 2782829
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-2-méthylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoroisobutyrophenone
Indice de réfraction 1.498
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.19
Pourcentage de pureté 97%