Learn More
4-fluoronaphtalène-1-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441010 25 g 25g
11421010 1 g 1g
11431010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25335.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13916-99-9 | C11H6FN | 171.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13916-99-9
Formule moléculaire C11H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 171.174
Numéro MDL MFCD00236656
Clé InChI XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736734
Nom IUPAC 4-fluoronaphtalène-1-carbonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Point de fusion 89°C to 91°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Poids de la formule 171.18
Pourcentage de pureté 97%