Learn More
Bromure de 4-fluorophénéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10694165 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10694165 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10694165 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398050050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenethyl bromide
CAS 332-42-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Densité 1.4498g/mL
Point d’ébullition 100°C to 104°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8BrF
Formule linéaire FC6H4(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD03844794
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.4498
Synonyme 1-2-bromoethyl-4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-2-bromoethyl benzene, 4-fluorophenethyl bromide, 2-4-fluorophenyl ethyl bromide, 1-bromo-2-4-fluorophenyl ethane, 2-4-fluorophenyl ethylbromide, 4-fluorophenylethyl bromide, 1-2-bromo-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-fluoro, 1-2-bromoethyl-4-fluoro-benzene
Clé InChI FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CCBr)C=C1
Nom IUPAC 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
Poids moléculaire (g/mol) 203.05
CID PubChem 573153
Poids de la formule 203.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenethyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.