Learn More
4-Fluorophénéthylamine, TRC
Code produit 30399472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399472 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF593875500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenethylamine
CAS 1583-88-6
Formule moléculaire C8H10FN
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Fluorobenzeneethanamine (ACI), Phenethylamine, p-fluoro- (8CI), (p-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(p-Fluorophenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)fluorobenzene, 4-Fluorophenethylamine, N-(4-Fluorophenethyl)amine, p-Fluorophenethylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SMILES NCCc1ccc(F)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 139.17
Poids de la formule 139.0797