Learn More
4-fluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473944 500 g 500g
11453944 25 g 25g
11463944 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473944 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11945.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
4-fluorophénol, 99 %, C6H5FO, numéro CAS-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluoro-phénol, p-fluorophénol, phénol, p-fluoro, para-fluorophénol, phénol, 4-fluoro, 4-fluoro phénol, 4-fluoranylphénol, 500 g, 1362752, 185°C à 188°C, 1,22, classe de danger :6,1 ; Groupe d’emballage :III, 206-736-0
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorophénol est un composé phénolique fluoré avec diverses applications, par exemple comme réactif de départ pour la synthèse de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (80 mg/ml à20°C), le dichlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-41-5
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.10
Numéro MDL MFCD00002316
Clé InChI RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
CID PubChem 9732
Nom IUPAC 4-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenol
Point de fusion 44°C to 50°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 185°C to 188°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1362752
Informations sur la solubilité Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 99%