Learn More
4-Fluorophénol-d5, CDN
Code produit 30321194
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321194 0.5 g 0.50g
30313035 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321194 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND58870.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenol D5
CAS 1219804-93-9
Formule moléculaire C6 2H5 F O
Quantité 0.5 g
Synonyme 4-Fluorophenol D5, 4-Fluorophenol-d5, Perdeuterio-4-fluorophenol, 4-Fluorophenol-1,2,3,5,6-D5
Formule InChI InChI=1 S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(F)c([2 H])c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétradeutéro-3-deutériooxy-6-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 117.132
Poids de la formule 117.064 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity