Learn More
Acide (4-fluorophényl)acétique-alpha,alpha-d2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| CAS | 113715-48-3 |
| Formule moléculaire | C8 D2 H5 F O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzeneacetic-d2 acid, 4-fluoro- (9 CI), (4-Fluorophenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 4-Fluorobenzeneacetic-d2 acid, 4-Fluorophenylacetic acid-d2, 4-Fluorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H7FO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4 H,5H2,(H,10,11)/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-dideutéro-2-(4-fluorophényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.1507 |
| Poids de la formule | 156.0556 g/mol |
| Afficher plus |