Learn More
Chlorhydrate de (4-fluorophényl)hydrazine, TRC
Code produit 30390073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390073 5 g 5g
30389140 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30390073 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5942255G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Formule moléculaire C6H8ClFN2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1
Nom IUPAC (4-fluorophényl)hydrazine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Poids de la formule 162.036