Learn More
Chlorure de (4-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10713907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713907 5 g -
10576694 250 mg 250mg
10014042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10713907 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07801DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 103360-04-9
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.631
Numéro MDL MFCD01631930
Clé InChI UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
CID PubChem 2759108
Nom IUPAC Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 95%