Learn More
Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 103360-04-9 |
| Formule moléculaire | C7H6ClFO2S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O |
| Nom IUPAC | Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.64 |
| Poids de la formule | 207.98 |